H8666
Transforming Growth Factor-β2 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TGF-β2
392,00 €
About This Item
392,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤0.5 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TGFB2(7042)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable