Documents
D1530
Sigma-Aldrich
1α,25-dihydroxyvitamine D3
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
1α,25-dihydroxycholécalciférol, Calcitriol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.64
Numéro Beilstein :
7559394
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
eCl@ss :
34058003
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
Clé InChI
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Il s'agit de la forme biologiquement active de la vitamine D3 dans les mécanismes d'absorption et de fixation du calcium. La 1α,25-dihydroxyvitamine D3 a de multiples effets sur la différenciation et la prolifération cellulaires ; elle peut également moduler la réponse immunitaire ainsi que l'activité du système nerveux central. Selon des études récentes, la 1α,25-dihydroxyvitamine D3 agirait comme un agent chimiopréventif dans plusieurs affections malignes, dont les cancers de la prostate et du côlon, et présenterait une synergie avec d'autres composés anticancéreux.
Le cholécalciférol est une forme inactive de la vitamine D3 qui subit plusieurs niveaux d'hydroxylation en analogues actifs de la vitamine D3. La 1α-hydroxyvitamine D3 (alfacalcidol) est un analogue de synthèse qui est métabolisé en 1,25-dihydroxycholécalciférol, forme biologiquement active de la vitamine D3 dans les mécanismes d'absorption et de fixation du calcium. La 1α,25-dihydroxyvitamine D3 a de multiples effets sur la différenciation et la prolifération cellulaires ; elle peut également moduler la réponse immunitaire ainsi que l'activité du système nerveux central. Selon des études récentes, la 1α,25-dihydroxyvitamine D3 agirait comme un agent chimiopréventif dans plusieurs affections malignes, dont les cancers de la prostate et du côlon, et présenterait une synergie avec d'autres composés anticancéreux.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Milos Cekic et al.
Neurobiology of aging, 32(5), 864-874 (2009-06-02)
Administration of the neurosteroid progesterone (PROG) has been shown to be beneficial in a number of brain injury models and in two recent clinical trials. Given widespread vitamin D deficiency and increasing traumatic brain injuries (TBIs) in the elderly, we
Maria Plesa et al.
Journal of asthma and allergy, 13, 249-264 (2020-09-29)
Airway fibroblasts are major contributors to the histopathological feature of airway remodeling in asthma by their implication in the cell invasiveness and profibrogenic secretory phenotype observed in subepithelial fibrosis. 1,25 Dihydroxy vitamin D3 (1,25(OH)2D3) is an important therapeutic agent that
Moira Cheung et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), E954-E961 (2013-03-28)
X-linked hypophosphatemic rickets is caused by mutations in PHEX. Even though the disease is characterized by disordered skeletal mineralization, detailed bone densitometric studies are lacking. The aim of the study was to assess volumetric bone mineral density (vBMD) in X-linked
Ayten Kandilci et al.
Blood, 114(8), 1596-1606 (2009-06-30)
Forced expression of MN1 in primitive mouse hematopoietic cells causes acute myeloid leukemia and impairs all-trans retinoic acid-induced granulocytic differentiation. Here, we studied the effects of MN1 on myeloid differentiation and proliferation using primary human CD34(+) hematopoietic cells, lineage-depleted mouse
Joao F de Brito Galvao et al.
Journal of veterinary emergency and critical care (San Antonio, Tex. : 2001), 23(2), 134-162 (2013-04-10)
To review the inter-relationships between calcium, phosphorus, parathyroid hormone (PTH), parent and activated vitamin D metabolites (vitamin D, 25(OH)-vitamin D, 1,25(OH)2 -vitamin D, 24,25(OH)2 -vitamin D), and fibroblast growth factor-23 (FGF-23) during chronic kidney disease (CKD) in dogs and cats.