Principaux documents
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
25 G
82,10 €
100 G
264,00 €
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
82,10 €
100 G
264,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa  
7.5
Solubilité
water: soluble 0.5 g/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable