Principaux documents
H9897
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
dry powder
Synonyme(s) :
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
10 PKG
279,00 €
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 PKG
279,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.30
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
dry powder
pH
7.0-8.0
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa  
7.5
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
foil pouches
Reconstitution
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium HEPES buffer, pH 7.5 at 25 °C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mario Vieweger et al.
Biophysical journal, 114(8), 1762-1775 (2018-04-26)
Structural RNA domains are widely involved in the regulation of biological functions, such as gene expression, gene modification, and gene repair. Activity of these dynamic regions depends sensitively on the global fold of the RNA, in particular, on the binding
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune