H5019
11-Hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol
vacuum-dried powder
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-Δ1-tetrahydrocannabinol
About This Item
Produits recommandés
Forme
vacuum-dried powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(CO)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges