63287
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
≥96.0% (NT)
Synonyme(s) :
Malonaldehyde tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium malondialdehyde enolate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (NT)
Forme
solid
Pf
126-131 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
Clé InChI
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges