268119
Diethyl methylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, DEMP, Diethoxymethylphosphine oxide
88,10 €
About This Item
88,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphonate
Chaîne SMILES
CCOP(C)(=O)OCC
InChI
1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Fluoroalkyl α- and β-aminophosphonates
- Acyclic nucleoside phosphonates with branched phosphonoethoxy-Et chains as potential antivirals
- Difluoromethyl arylphosphonates
- Pyridone alkaloids with neuritogenic activity
- Lipophilic meropenem-derived prodrugs
- Phomactin cyclohexane core and diterpenoid framework
- Phosphonylated peptides via solid-phase synthesis
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter