383503
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
173-175 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O=C1COc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Clé InChI
QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable