H4916
BMP4, human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4
374,00 €
About This Item
374,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤10 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 34 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
pkg of 1000 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg Endotoxin level
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BMP4(652)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Cellular responses to BMP-4 are mediated by the formation of hetero-oligomeric complexes of type I and type II serine/threonine kinase receptors, which play significant roles in BMP binding and signaling. Two BMP type I receptors and one BMP type II receptor have been identified. Both BMP type I receptors bind BMP-4 with high-affinity in the absence of BMP receptor type II.
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Inhibiteur
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable