Principaux documents
GF167
Sigma-Aldrich
Protéine BMP-4, recombinante humaine
The Bone morphogenetic protein 4 (or BMP-4 protein) is a TGFβ superfamily ligand that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood.
Synonyme(s) :
BMP4, Bone morphogentic protein-4, DVR-4
5 μG
384,00 €
384,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Changer de vue
5 μG
384,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
384,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La protéine morphogénétique osseuse 4 (BMP-4) est un ligand de la superfamille des TGFβ qui est largement exprimé depuis le début de l'embryogenèse jusqu'à l'âge adulte. Elle joue un rôle important dans la formation du mésenchyme, la détermination épidermique, la suppression de l'induction neuronale, le développement de multiples organes et la réparation des tissus. Comme BMP-7, la protéine BMP-4 est impliquée dans le développement et le maintien des os et du cartilage. Une expression réduite de BMP-4 est associée à un certain nombre de maladies osseuses, dont la fibrodysplasie ossifiante progressive, une maladie héréditaire. La BMP-4 humaine recombinante, exprimée dans des cellules HeLa, est une glycoprotéine homodimérique de 31 à 36 kDa.
Origine du produit : cellules HeLa
Spécificité
Réactivité croisée
Aucune
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : déterminée par la capacité du produit à induire la production de phosphatase alcaline par les cellules ATDC-5.
Forme physique
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable