H1916
Anti-HOXC9 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HOX3B, Anti-Homeobox 3B, Anti-Homeobox C9, Anti-Hox-3.2 (MOUSE)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC9
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells, over expressing human HOXC9
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC9
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXC8(3224)
mouse ... Hoxc8(15426)
rat ... Hoxc9(368178)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité