Principaux documents
H1270
Sigma-Aldrich
sérum de cheval
Donor herd, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
HS, sérum, sérum équin, sérums, sérums de chevaux, sérums équins
100 ML
41,40 €
500 ML
135,00 €
1 L
251,00 €
6 X 500 ML
781,00 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
41,40 €
500 ML
135,00 €
1 L
251,00 €
6 X 500 ML
781,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique:
horse serum
Origine:
USA origin
Stérilité:
sterile-filtered
Forme:
liquid
Conditions d'expédition:
dry ice
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
horse serum
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Composition
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL Endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le sérum équin produit à partir de chevaux adultes est homogène et possède une faible teneur en polyamine oxydase. Il est stable d′un point de vue métabolique et favorise la prolifération cellulaire.[1] Le sérum équin constitue une alternative au sérum bovin et est une source d′hormones et de facteurs de croissance.[2]
Application
Le sérum de cheval a été utilisé comme supplément dans un milieu de culture pour la culture de cellules de phéochromocytome[3], pour des cultures de tranches corticales[4], pour des cellules rétiniennes[5] et pour des myotubes.[6]
Autres remarques
Le sérum de donneur équin est recueilli sur des troupeaux de donneurs contrôlés situés aux États-Unis. Le sérum de cheval a une forte teneur en protéines et de faibles taux de métaux à l′état de traces comparativement au sérum de veau fœtal. Le sérum de donneur équin peut être utilisé dans les tests de diagnostic, comme supplément dans des milieux de croissance et d′analyse pour mycoplasmes et pour la culture de cellules souches hématopoïétiques et de cellules neuronales.
Notes préparatoires
Produit recueilli sur un troupeau contrôlé.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Patterning cultured cells by visible light illumination with photosensitizers
Waki R, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 100(3), 331-334 (2005)
Jessica Z Kubicek-Sutherland et al.
Toxins, 11(4) (2019-04-17)
Mycolactone, the amphiphilic macrolide toxin secreted by Mycobacterium ulcerans, plays a significant role in the pathology and manifestations of Buruli ulcer (BU). Consequently, it follows that the toxin is a suitable target for the development of diagnostics and therapeutics for
Mechanical spectroscopy of retina explants at the protein level employing nanostructured scaffolds
Rahman SM, et al.
Soft Matter, 12(14), 3431-3441 (2016)
Rich-club organization in effective connectivity among cortical neurons
Nigam S, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(3), 670-684 (2016)
Myostatin induces atrophy of trout myotubes through inhibiting the TORC1 signaling and promoting Ubiquitin-Proteasome and Autophagy-Lysosome degradative pathways
Seiliez I, et al.
General and Comparative Endocrinology, 186, 9-15 (2013)
Articles
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocoles
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Questions
  1. Does this product (H1270) need heat inactivation?
    1 answer
    1. This product has not been heat-inactivated. For most cell culture applications heat inactivation is not necessary. If the application requires the inactivation of any heat-labile serum components, such as complement or cytokines, the product can be heat-inactivated in the lab. Alternatively, a heat-inactivated version of this product is also available.
      To heat inactivate this product:
      1. Allow serum containers to come to room temperature. Swirl bottles of serum immediately before adding to the water bath.
      2. A water-filled control bottle (T1) should be placed in a 56 °C water bath. Place the containers in the water bath up to the serum line. Do not completely submerge the containers. When the temperature of T1 reaches 56 °C, start the timer set for 30 minutes. Do not allow temperatures to exceed 56 °C. Higher temperatures will denature the proteins, gel the serum, or alter the performance of the serum.
      3. Gently swirl the bottles every 5 to 10 minutes while in the water bath and check the temperature in the control bottle. It is not uncommon for plastic containers to bow slightly after heat treatment. This is not harmful to the serum.
      4. At the end of 30 minutes remove the serum bottles from the water bath. Aliquot the serum into smaller volumes and freeze. Sigma-Aldrich does not recommend repeated thaw-freeze cycles.
      Please see the link below to review the heat-inactivated product, H1138:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h1138