GS70
GST P1-1, Recombinant Human
Synonyme(s) :
DFN7, FAEES3, GST3, GSTP, HEL-S-22, glutathione S-transferase pi
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
60.45 units/mg protein
Poids mol.
23 kDa
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GSTP1(2950)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable