GERPN418
ECL™ Advance Blocking Reagent
Cytiva RPN418
Synonyme(s) :
ECL™ Blocking Agent
112,00 €
About This Item
112,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pkg of 40 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN418
Couleur
Yellow. Pale color
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Stockage et stabilité