Principaux documents
20-200
Millipore
Réactif de blocage d'immunoblot
20 g Immunoblot Blocking Reagent for Western Blotting.
Synonyme(s) :
Réactif de blocage pour western blotting
20 G
91,20 €
91,20 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
20 G
91,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
91,20 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Produit servant d'agent de blocage dans les western blots.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting.
Forme physique
Lait écrémé en poudre fortifié avec du palmitate de vitamine A et de la vitamine D2, sans conservateur.
Stockage et stabilité
2 ans à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Florence Chalier et al.
Toxins, 12(2) (2020-02-09)
In the soft treatment of cancer tumours, consequent downregulation of the malignant tissue angiogenesis constitutes an efficient way to stifle tumour development and metastasis spreading. As angiogenesis requires integrin-promoting endothelial cell adhesion, migration, and vessel tube formation, integrins represent potential