Documents
GERPN2236
Réactif de détection pour western blotting ECL Prime
Cytiva RPN2236
Synonyme(s) :
réactif de détection chimiluminescent, réactif de détection de western blotting
About This Item
Code UNSPSC :
41105332
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN2236
Catégories apparentées
Description générale
Le système ECL Prime d′Amersham est un kit de réactifs ultrasensible qui se caractérise par l′émission d′un signal stable, autorisant des expositions répétées et facilitant le traitement de plusieurs blots dans une même série expérimentale. Grâce à la haute intensité des signaux émis, les protéines peuvent être détectées à l′aide d′anticorps primaires et secondaires très dilués, ce qui permet de limiter le bruit de fond et la consommation de réactifs.
Le système ECL Prime d′Amersham combine savamment les avantages des kits ECL Plus et ECL Advance d′Amersham : sensibilité, stabilité, quantification précise sur une large plage de concentrations de protéines, et consommation modérée de réactifs de détection onéreux.
Application
Le réactif de détection pour western blotting ECL Prime a été utilisé pour détecter les signaux chimioluminescents dans la procédure de western blotting.
Caractéristiques et avantages
  • Produit compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow et les marqueurs pour western blot ECL DualVue d′Amersham
  • Haute intensité de signal et grande sensibilité, permettant d′utiliser des anticorps primaires et secondaires très dilués sans perte de sensibilité
  • Signal stable autorisant des expositions répétées et rendant ce kit adapté aux grandes séries expérimentales, avec un temps de manipulation suffisant entre la fin de l′expérience et la détection
  • Produit optimisé pour les membranes Hybond-P® (PVDF) d′Amersham et compatible avec les membranes Hybond-ECL (nitrocellulose) d′Amersham
  • Produit optimisé pour les systèmes d′imagerie de la série ImageQuant LAS (imagerie CCD) et compatible avec les produits Hyperfilm d′Amersham
Composants
Le kit de réactifs de détection ECL Prime d′Amersham contient les composants suivants :
  • Solution A (réf. RPN2236) : Solution de luminol, 3 × 50 ml Solution B : solution de peroxyde, 3 × 50 ml (quantité suffisante pour 3000 cm2 de membrane)
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
ECL DualView is a trademark of Amersham
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Registered report: Melanoma genome sequencing reveals frequent PREX2 mutations
Denise Chroscinski
eLife, 3 (2014)
Articles
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocoles
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.