Principaux documents
GERPN800E
Marqueur Rainbow ECL d′Amersham – gamme complète
Full Range, Cytiva RPN800E
Synonyme(s) :
marqueurs de poids moléculaire, marqueurs protéiques, échelle d’étalons de poids moléculaires protéiques et étalons pour SDS-PAGE
1 PKG
303,00 €
303,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
303,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105331
Nomenclature NACRES :
NA.25
303,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Caractéristiques
wetted part: no
Full Range
Conditionnement
pkg of 250 μL
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN800E
Couleur
Brownish-red
Solubilité
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Les marqueurs de poids moléculaire Rainbow ont été améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de SDS-PAGE. Ces marqueurs, prêts à être chargés sur le gel, forment des bandes plus étroites et intenses sur les gels et les blots, et l′espacement entre bandes a été optimisé pour permettre de déterminer le poids moléculaire avec plus de précision. Les couleurs vives et distinctes des marqueurs facilitent la confirmation du transfert sur les membranes et l′orientation.
Les marqueurs de poids moléculaire Rainbow sont composés d′un mélange de protéines colorées individuellement qui sont combinées pour produire des bandes d′intensité égale. La concentration protéique approximative est de 1 à 2 mg/ml, selon le produit. Chaque flacon de 250 μl est suffisant pour 50 minigels (10 x 8 cm) ou 25 grands gels (20 x 20 cm).
Application
Pour les applications industrielles : Réactif analytique, recherche
Les marqueurs Rainbow ECL d′Amersham ECL Rainbow – gamme complète ont été utilisés comme marqueur de poids moléculaire pour l′immunoblotting et l′électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE).[1][2][3]
Caractéristiques et avantages
  • Permet de suivre la migration des protéines lors de l′électrophorèse et d′évaluer l′efficacité du transfert et le poids moléculaire des protéines sur la membrane sans coloration
  • Les bandes précolorées de haute intensité, multicolores, permettent de faire la distinction entre protéines étroitement apparentées.
  • Les marqueurs Rainbow gamme complète (poids moléculaire 12 000 à 225 000) contiennent dix protéines distinctes de six couleurs différentes.
  • Les marqueurs Rainbow gamme haute (poids moléculaire 12 000 à 225 000) contiennent huit protéines distinctes de six couleurs différentes.
  • Les marqueurs Rainbow gamme basse (poids moléculaire 3 500 à 38 000) contiennent sept protéines distinctes de cinq couleurs différentes.
  • Conçu pour utilisation dans les gels SDS-PAGE
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Mesenchymal stem cells/multipotent stromal cells (MSCs) are glycolytic and thus glucose is a limiting factor of in vitro models of MSC starvation
Austin N, et al.
Stem Cell Research & Therapy (2016)
Linear immunoglobulin A bullous dermatosis developing during late pregnancy
Naoyuki I, et al.
The Journal of Dermatology, 44(3) (2017)
Ammonia production from amino acid-based biomass-like sources by engineered Escherichia coli
Yosuke M, et al.
AMB Express (2017)
Articles
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocoles
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.