Principaux documents
GERPN303T
Hybond®-NX Nylon hybridization membranes
W × L 30 cm × 3 m, pack of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
neutral nylon membrane
Forme
solid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN303T
Larg. × L
30 cm × 3 m
Couleur
White
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Informations légales
Hybond is a registered trademark of Cytiva