Principaux documents
GE28-9893-36
Sigma-Aldrich
HiLoad® 26/600 Superdex® 200 pg
Cytiva 28-9893-36, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
Synonyme(s) :
HiLoad Superdex 200
1 PKG
4 240,00 €
4 240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
4 240,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
4 240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
Poids mol.
10000-600000 Da (globular proteins)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9893-36
Paramètres
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa
Volume du lit
320 mL
Colonne, L × D.I.
60 cm × 26 mm
Matrice
agarose-dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
1-14
Plage de travail
3-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Les colonnes HiLoad® 26/600 Superdex® 200 de qualité prép. sont des colonnes XK préremplies conçues pour la chromatographie préparative par filtration sur gel à haute résolution. Elles sont idéales pour séparer les Acm des dimères et des contaminants.
La phase Superdex® de qualité prép. (pg) est produite par fixation de dextrane de manière covalente à de l′agarose fortement réticulé. Les propriétés de séparation du milieu dépendent de la teneur en dextrane. Les courbes de sélectivité pentues assurent un excellent pouvoir de résolution pour les peptides et les protéines dans les plages de poids moléculaires (Mr) < 10 000 (Superdex® 30 pg), de 3 000 à 70 000 (Superdex® 75 pg) et de 10 000 à 600 000 (Superdex® 200 pg). Le milieu chromatographique associe une grande résistance mécanique à un caractère hydrophile important, pour des débits élevés et des interactions non spécifiques minimales.
Caractéristiques et avantages
  • Une grande résolution avec des temps d′analyse réduits et un bon recouvrement.
  • Une grande capacité à haut débit.
  • Une transposition d′échelle possible jusqu′aux séparations à l′échelle de la production.
  • Des colonnes préremplies, pour garantir commodité et reproductibilité.
  • Des raccords de 1/16", pour des connexions pratiques aux systèmes AKTA.
Adéquation
Tous les tampons couramment utilisés, NaOH 1 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, guanidine HCl 6 M, SDS 1 %, éthanol 70 %, iso-propanol 30 %, acétonitrile 30 %.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
À conserver entre 4 °C et 30 °C (20 %, éthanol).
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse CLHP ou LC-MS
Informations légales
HiLoad is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocoles
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Contenu apparenté
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.