GE28-9356-05
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
1 360,00 €
About This Item
1 360,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Poids mol.
20000-8000000 Da (globular proteins)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9356-05
Paramètres
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
Volume du lit
320 mL
Colonne, L × D.I.
60 cm × 26 mm
Matrice
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Groupe de la matrice active
dextran-acrylamide phase
Taille moy. des particules
50 μm
cleaning
2-13
Plage de travail
3-11
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Adéquation
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Protocoles
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Contenu apparenté
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.