Principaux documents
GE29-1487-21
Sigma-Aldrich
Superdex® Increase 75
10/300 GL, Cytiva 29-1487-21, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 9 μm avg. part. size
1 EA
2 870,00 €
2 870,00 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
2 870,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 870,00 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Matériaux
glass column
titanium frit
Gamme de produits
Superdex®
Durée de conservation
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Poids mol.
3000-70,000 Da (globular proteins)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29-1487-21
Paramètres
<1.6 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
Volume du lit
~24 mL
Colonne, L × D.I.
30 cm × 10 mm
Matrice
polymeric
Taille moy. des particules
9 μm
Plage de travail
3-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Nos colonnes de nouvelle génération, appelées « Increase », ont une meilleure résolution et une durée d′exécution plus courte que la version précédente. Les colonnes Superdex 75 Increase sont conçues pour la purification préparative et l′analyse à petite échelle des protéines recombinantes comportant une étiquette ou d′autres protéines de poids moléculaire dans la gamme de 3 000 à 70 000
Caractéristiques et avantages
Les colonnes Superdex 75 Increase, comportant des billes de taille réduite et plus rigides avec une distribution de tailles plus étroite et une plus grande sélectivité, présentent les caractéristiques suivantes :
  • Une plus haute résolution (jusqu′à 50 % supérieur) que la version précédente de la colonne Supedex 75, pour une pureté améliorée et de meilleurs résultats d′analyse.
  • Une durée d′exécution réduite à un tiers de celui de la version précédente de la colonne Supedex 75, tout en maintenant la résolution, pour vous permettre d′obtenir des résultats plus rapides.
  • Polyvalence pour les applications préparatives et analytiques, en particulier pour les protéines recombinantes comportant une étiquette.
  • Tolérance aux nettoyages agressifs et répétés à pH élevé, pour une longue durée de vie et une contamination inter-échantillon réduite au minimum.
  • Plus d′uniformité d′un lot à un autre par rapport à la version précédente de la colonne Superdex 75.
Stockage et stabilité
À conserver entre 4 et 30 °C (éthanol à 20 %).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse CLHP ou LC-MS
Informations légales
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.9 °F
Point d'éclair (°C)
40.5 °C