Principaux documents
GE27-0843-01
Protéase PreScission
Cytiva 27-0843-01
Synonyme(s) :
protéine de fusion, élimination d’étiquette GST
1 PKG
375,00 €
375,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
375,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106501
Nomenclature NACRES :
NA.56
375,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 500 units
Fabricant/nom de marque
Cytiva 27-0843-01
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
La protéase PreScission est une protéine de fusion constituée de protéase 3C du rhinovirus humain (RVH) et de glutathion S-transférase (GST). Elle permet de mettre en œuvre en une seule étape le clivage des étiquettes GST sur colonne et la purification des protéines.
Clivage enzymatique sur colonne ou hors colonne
Les étiquettes GST et la protéase peuvent être éliminées en une seule étape, les protéines de fusion restant fixées à la résine de chromatographie d'affinité Glutathione Sepharose 4B, Glutathione Sepharose High Performance ou Glutathione Sepharose 4 Fast Flow. Une méthode alternative consiste à éluer les protéines avec étiquette GST avec du gluthanion réduit, à réaliser le clivage puis à transférer l'échantillon sur le même type de résine pour éliminer la protéase et les étiquettes. Contrairement à d'autres protéases courantes, telles que la thrombine et le facteur Xa, la protéine de fusion avec étiquette GST peut être facilement éliminée par fixation sur une résine présentant une affinité pour la GST. Les autres protéases non recombinantes nécessitent une étape de purification supplémentaire avec une résine différente.
Vecteurs codant pour la séquence de reconnaissance de la protéase 3C du RVH
Les vecteurs pGEX-6P, pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 et pGEX-6P-3 codent pour la séquence de reconnaissance de la protéase 3C.
Application
Clivage spécifique à basse température d'étiquettes de protéines de fusion ; clivage simple sur colonne lors de la purification par affinité.
La protéase PreScission a été utilisée pour éluer l'AT3 marquée par une étiquette GST lors des réactions d'ubiquitination in vitro et de préparation d'AT3-Ub.[1] Elle a également été employée pour cliver l'étiquette GST de l'alpha-énolase lors de l'induction de l'expression de cette protéine de fusion dans la souche déficiente en protéases BL21 d'Escherichia coli.[2]
Caractéristiques et avantages
  • Clivage spécifique – entre les résidus Gln et Gly de la séquence de reconnaissance LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
  • Gain de temps – Les protéines avec étiquette GST peuvent être clivées tout en étant encore fixées sur une résine de chromatographie d'affinité.
  • La faible température d'incubation – permet le clivage à basse température des protéines de fusion contenant la séquence de reconnaissance de la protéase 3C de RVH.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Vecteurs pGEX
Les vecteurs pGEX sont uniquement destinés aux activités de recherche scientifique et ne sauraient être utilisés à d'autres fins. Une licence pour utilisation commerciale des produits sous licence et des processus couverts par le brevet américain n° 5,654,176 et par les brevets équivalents (ou demandes de brevets en instance) dans d'autres pays doit être négociée directement avec Millipore Corp (anciennement Chemicon International Inc) par l'acheteur avant toute utilisation de ce type.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhen Wang et al.
Nature communications, 10(1), 3162-3162 (2019-07-20)
HECT E3 ligases control the degradation and functioning of numerous oncogenic/tumor-suppressive factors and signaling proteins, and their activities must be tightly regulated to prevent cancers and other diseases. Here we show that the Nedd4 family HECT E3 WWP1 adopts an
Thi-Bich Luu et al.
The New phytologist, 235(5), 1995-2007 (2022-05-26)
Rhizobial lipochitooligosaccharidic Nod factors (NFs), specified by nod genes, are the primary determinants of host specificity in the legume-Rhizobia symbiosis. We examined the nodulation ability of Medicago truncatula cv Jemalong A17 and M. truncatula ssp. tricycla R108 with the Sinorhizobium
Merel A T van de Plassche et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(23), 3383-3388 (2020-07-28)
The global pandemic caused by SARS-CoV-2 calls for the fast development of antiviral drugs against this particular coronavirus. Chemical tools to facilitate inhibitor discovery as well as detection of target engagement by hit or lead compounds from high-throughput screens are
Dorothée Raoux-Barbot et al.
PloS one, 13(11), e0206133-e0206133 (2018-11-13)
Several bacterial pathogens produce nucleotidyl cyclase toxins to manipulate eukaryotic host cells. Inside host cells they are activated by endogenous cofactors to produce high levels of cyclic nucleotides (cNMPs). The ExoY toxin from Pseudomonas aeruginosa (PaExoY) and the ExoY-like module
Ji-Young Lee et al.
Cell reports, 27(12), 3602-3617 (2019-06-20)
The hepatitis C virus (HCV) is a major cause of chronic liver disease, affecting around 71 million people worldwide. Viral RNA replication occurs in a membranous compartment composed of double-membrane vesicles (DMVs), whereas virus particles are thought to form by
Articles
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
Afficher tout
Protocoles
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.