GE27-0798-04
Recombinant Taq DNA Polymerase
Cytiva 27079804
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Cytiva 27079804
Concentration
5000 unit/mL
Couleur
colorless
pH
7.5
Solubilité
soluble (Soluble in cold water and hot water)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Highly purified recombinant enzyme.
- Excellent batch-to-batch reproducibility.
- Each lot is tested to be free of nuclease contamination.
Conditionnement
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable