Principaux documents
D7442
Sigma-Aldrich
Taq ADN polymérase MTP
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
Synonyme(s) :
Taq polymérase sans ADN
250 UNITS
474,00 €
1500 UNITS
2 190,00 €
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 UNITS
474,00 €
1500 UNITS
2 190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.55
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
Caractéristiques
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
Concentration
5 unit/μL
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
Adéquation
suitable for PCR
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La Taq polymérase MTP est une enzyme thermostable recombinante issue de Thermus aquaticus, exprimée dans E. coli et purifiée selon un procédé exclusif qui réduit au minimum le taux d'ADN contaminant. Cette enzyme présente à la fois une activité ADN polymérase 5′→3′ et une activité exonucléase, mesure environ 95 kDa (taille mesurée par SDS-PAGE) et ne possède aucune activité endonucléase ou exonucléase 3′→5′ détectable. Chaque lot de Taq polymérase MTP fait l'objet d'un contrôle qualité strict afin de garantir l'absence de niveaux détectables d'ADN contaminant.
L'ADN contaminant présent dans la plupart des autres préparations de polymérase ne permet pas d'interpréter les résultats avec précision, notamment lors du ciblage de séquences conservées, par exemple une région de l'ARNr 16S bactérien. Sigma utilise des techniques exclusives pour l'élimination de l'ADN ainsi que des normes de qualité très strictes pour garantir l'absence des ADN contaminants les plus courants. Chaque lot de Taq polymérase MTP est analysé par PCR avec des amorces spécifiques de la région conservée de l'ARNr 16S bactérien, du vecteur d'expression de la Taq polymérase et du gène de la β-actine humaine.
Bien que la Taq polymérase MTP garantisse une qualité supérieure et un faible niveau de contamination pour des amplifications par PCR fiables, un certain nombre d'autres réactifs peuvent introduire des ADN contaminants dans la PCR. Pour minimiser encore le risque de contamination par de l'ADN pendant la PCR, chaque tube de Taq polymérase MTP contient un tampon Taq MTP concentré 10 ×. Chaque lot de tampon Taq MTP concentré 10 × est soumis aux mêmes contrôles qualité que la Taq polymérase MTP afin de garantir l'absence d'ADN contaminant. Pour éviter les faux-positifs, il convient de n'utiliser que des réactifs exempts d'ADN dans les réactions de PCR réalisées avec la Taq polymérase MTP.
Application
La Taq polymérase MTP a été utilisée dans les applications suivantes :
  • amplification de gènes codant l'ARNr 16S bactérien à partir d'ADN purifié[1][2][3]
  • analyse du génome de bactéries
  • détection de pathogènes
Actions biochimiques/physiologiques
La Taq polymérase MTP catalyse l'incorporation de dNTP médiée par des amorces oligonucléotidiques et dépendante de matrices d'ADN, dans les brins d'ADN complémentaire.
Caractéristiques et avantages
  • ADN polymérase à faible niveau de contamination
  • Évite les faux-positifs dus de l'ADN bactérien contaminant en PCR
Composants
  • ADN Taq polymérase MTP (D7067)
  • Tampon Taq MTP 10x (M9943)
Définition de l'unité
Une unité intègre 10 nmol de désoxyribonucléosides triphosphates totaux dans de l'ADN insoluble à l'acide en 30 minutes à 74 °C.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur l'ADN Taq polymérase MTP, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/mtptaq.
Pour en savoir plus sur notre offre d'enzymes de spécialité, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/specialtyenzymes.
Stocker à -20 °C. Pour plus de commodité, le tampon Taq MTP 10x peut être conservé à température ambiante.
Informations légales
L'achat de ce produit ne confère aucune licence vis-à-vis des brevets US n° 5 804 375, 5 994 056, 6 171 785, 6 214 979, 5 538 848, 5 723 591, 5 876 930, 6 030 787 et 6 258 569, ou des brevets correspondants en-dehors des États-Unis, ou tout autre brevet ou demande de brevet, en lien avec les procédés concernant la coloration par fixation à l'ADNdb et la nucléase 5′. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
MTP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Yi-Dong Wu et al.
Journal of clinical microbiology, 46(8), 2613-2619 (2008-06-14)
Sepsis is a serious disease with high mortality in newborns. It is very important to have a convenient and accurate method for pathogenic diagnosis of neonatal sepsis. We developed a method of simultaneous detection and Gram classification of clinically relevant
Katharina Langner et al.
PloS one, 15(3), e0230015-e0230015 (2020-03-20)
Obesity is a major health concern in many domesticated equids animals since it is related to metabolic abnormalities such as insulin dysregulation, hyperlipidaemia or laminitis. Ponies especially are known as "easy keepers" and are often affected by obesity and its
Preventive Effect of Spontaneous Physical Activity on the Gut-Adipose Tissue in a Mouse Model That Mimics Crohn?s Disease Susceptibility
Maillard F, et al.
Cells, 8(1), 33-33 (2019)
Li-Hua Chen et al.
Clinical pediatrics, 48(6), 641-647 (2009-05-02)
A method for the detection of bacterial pathogens in sepsis and bacterial meningitis with 16S rRNA gene- based real-time fluorescent quantitative polymerase chain reaction (FQ-PCR) is developed. A total of 190 blood specimens and 5 cerebrospinal fluid specimens from neonates
Florie Maillard et al.
Cells, 8(1) (2019-01-13)
Crohn's disease is characterized by abnormal ileal colonization by adherent-invasive E. coli (AIEC) and expansion of mesenteric adipose tissue. This study assessed the preventive effect of spontaneous physical activity (PA) on the gut-adipose tissue in a mouse model that mimics
Protocoles
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.