GE17-1323-01
Glycine
Cytiva 17-1323-01, pack of 500 g
86,90 €
About This Item
86,90 €
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1323-01
Couleur
White
Solubilité
acetone: soluble (Slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Highly pure PlusOne Glycine made by Cytiva.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.