GE17-0060-01
Sephadex® G-100
Cytiva 17-0060-01, pack of 100 g
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0060-01
Matrice
cross-linked dextran
Taille des particules
100-310 μm (wet)
40-120 μm (dry)
working range
2-10
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Contenu apparenté
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.