G10050
Sephadex® G-100 Size Exclusion Resin
Superfine, 285-700 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Sephadex® G-100, Superfine
Niveau de qualité
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Groupe de la matrice active
phase
Gonflement
1 g swells to 15-20 mL
Taille des billes
20-50 μm
Application(s)
life science and biopharma
Compatibilité
Cytiva
Description générale
Application
Globular Proteins: 4,000 - 100,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable