G75120
Sephadex® G-75
Medium
Synonyme(s) :
Gel filtration media, Gel filtration resin
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
buffer exchange: suitable
Groupe de la matrice active
phase
Gonflement
1 g swells to 12-15 mL gel
Diamètre des billes
40-120 μm
Application(s)
life science and biopharma
Compatibilité
Cytiva
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Enables rapid desalting, contaminant removal, and buffer exchange in a single step.
- Ideal for buffer exchange and cleanup of large biomolecules with a molecular weight exceeding 80,000.
- Features the highest exclusion limit of 80,000 within the Sephadex G-range.
- Classic gel filtration resin.
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable