Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
A1887
Sigma-Aldrich
Albumine from human serum
lyophilized powder, essentially fatty acid free
Synonyme(s) :
HSA
100 MG
71,60 €
500 MG
155,00 €
1 G
256,00 €
5 G
830,00 €
10 G
1 460,00 €
25 G
2 900,00 €
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
71,60 €
500 MG
155,00 €
1 G
256,00 €
5 G
830,00 €
10 G
1 460,00 €
25 G
2 900,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
42010201
Nomenclature NACRES :
NA.25
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt 66478 Da
Technique(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impuretés
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤0.007% Fatty Acids
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Description générale
L′albumine est la protéine la plus abondante dans le plasma chez l′homme. Elle a un poids moléculaire de 66,5 kDa.[1]
Application
L′albumine sérique humaine a été utilisée :
  • comme transporteur de CPT-11 (irinotécan, Campto) et de SN-38 pour évaluer sa liaison aux protéines plasmatiques humaines[2]
  • pour étudier l′adsorption de la vapeur d′eau et d′acétonitrile (AN) sur une albumine sérique humaine[3]
  • pour étudier son effet sur le processus de cicatrisation des plaies[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes, et est essentielle à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang. L′albumine est également capable de se lier à certaines substances exogènes, en particulier les médicaments (p. ex., ibuprofène, warfarine) et influence fortement leurs propriétés pharmacocinétiques. Le stress oxydant, qui entraîne des changements de l′état d′oxydoréduction de l′albumine, exerce des effets divers sur sa fonction physiologique.
L′albumine sérique joue principalement un rôle dans le transport des cations divalents, ainsi que dans la formation de complexes entre les acides gras et les médicaments et leur transport.[5] Les taux d′albumine dans le sérum sont des indicateurs de progression de la maladie du foie avancée.[1] Un faible poids corporel et une réduction de l′albumine sérique sont associés au cancer colorectal.[6]
Notes préparatoires
Préparée à partir d′albumine (A1653)
Autres remarques
Obtenir de plus amples informations sur l′albumine sérique humaine.
Clause de non-responsabilité
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à un usage scientifique, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Jasper V Been et al.
Respiratory research, 10, 116-116 (2009-11-26)
Preterm infants are highly susceptible to lung injury. While both chorioamnionitis and antenatal steroids induce lung maturation, chorioamnionitis is also associated with adverse lung development. We investigated the ability of bronchoalveolar lavage fluid (BALF) from ventilated preterm infants to restore
J Barré et al.
Clinical chemistry, 31(1), 60-64 (1985-01-01)
Equilibrium dialysis, ultrafiltration, and ultracentrifugation were compared to determine their reliability and applicability in the study of binding of an anticonvulsant drug, valproic acid, by plasma proteins. We studied drug binding with pooled serum and with solutions of human serum
S Miyata et al.
The Journal of clinical investigation, 89(4), 1102-1112 (1992-04-01)
Pyrraline is one of the major Maillard compounds resulting from the reaction of glucose with amino compounds at slightly acidic pH. For in vivo studies, monoclonal pyrraline antibodies were raised after immunization of Balb/c mice with keyhole limpet hemocyamin-caproyl pyrraline
Ferenc Zsila
The journal of physical chemistry. B, 117(37), 10798-10806 (2013-09-06)
This work demonstrates for the first time that binding of various compounds within subdomain IB of human serum albumin (HSA) provokes characteristic changes in the near-UV circular dichroism (CD) spectrum of the protein. It can be inferred from the spectroscopic
A J Crowle et al.
Infection and immunity, 55(12), 2945-2950 (1987-12-01)
Historically, sunlight has seemed to fortify antituberculosis resistance. Evidence is presented here suggesting a role for vitamin D in this effect. The active metabolite of this photosynthesized vitamin, 1,25-dihydroxy-vitamin D3 (1,25D), promotes maturation and activation of human monocytes and macrophages