Merck
Passer à
A8763
Albumine from human serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
HSA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
54,50 €
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
93,50 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
320,00 €
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
862,00 €
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 570,00 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 440,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
≤1% (Globulin)
54,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
concentration
≤1% (Globulin)
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
L′albumine est la protéine la plus abondante dans le plasma sanguin. Le foie produit l′albumine humaine.
Application
L′albumine a été utilisée pour évaluer son effet sur l′activité bactéricide in vitro du cefditoren contre une souche de Streptococcus pneumoniae résistante à la pénicilline. Elle a été utilisée en clinique dans certaines maladies graves et potentiellement mortelles, comme le choc et la perte de sang en lien avec le traumatisme, les brûlures et la chirurgie.
L′albumine a été utilisée pour étudier l′apoptose induite par l′albumine dans les cellules de tubule proximal. Elle est également été employée dans des études des molécules d′adhérence cellulaire et de traitement de surface.
Biochem/physiol Actions
L'albumine sérique fonctionne comme une protéine de transport pour les stéroïdes, les acides gras et les hormones thyroïdiennes. Elle est essentielle à la régulation de la pression oncotique du sang. L'albumine est également capable de se lier à certaines substances exogènes, en particulier les médicaments (p. ex., ibuprofène, warfarine), et influence fortement leurs propriétés pharmacocinétiques. Le stress oxydatif, qui entraîne des changements de l'état d'oxydoréduction de l'albumine, exerce des effets divers sur sa fonction physiologique.
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes, et est essentielle à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang. L′albumine est également capable de se lier à certaines substances exogènes, en particulier les médicaments (p. ex., ibuprofène, warfarine) et influence fortement leurs propriétés pharmacocinétiques. Le stress oxydant, qui entraîne des changements de l′état d′oxydoréduction de l′albumine, exerce des effets divers sur sa fonction physiologique.
Other Notes
Obtenir de plus amples informations sur l′albumine sérique humaine.
Disclaimer
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à un usage scientifique, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A1887A1653A4327
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
tissue culture: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine from human serum
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves