I0408
Invertase Glycoprotein Standard
BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae, for proteomics
Synonyme(s) :
Invertase from baker’s yeast (S. cerevisiae), β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Niveau de qualité
Qualité
for proteomics
Gamme de produits
BioReagent
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
60 kDa
Concentration
≥0.5 mg/vial protein (E1%/280)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
- to generate N-linked glycan library
- as a negative control to study the binding of lectins to high mannose structures
- for sample pre-treatment in proteomic analyses to study drug-induced toxic epidermal necrolysis
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3