G9297
Glutathione Reductase human
buffered aqueous solution, ≥10 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
GR, Glutathione-disulfide reductase, NADPH:oxidized glutathione oxidoreductase
334,00 €
About This Item
334,00 €
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable