33226
Glycine
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
60,70 €
About This Item
60,70 €
Produits recommandés
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Essai
99.7-101% (calc. to the dried substance)
Forme
crystalline powder
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% ammonium (NH4)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤1.0% ninhydrin-positive substances
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤5 mg/kg
Adéquation
in accordance for identity (IR)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Grin2a(24409)
Application
- A reactant in the natural soil clay-catalyzed cleavage and polycondensation with pyrogallol.
- A catalyst in the Knoevenagel reaction between aryl aldehydes and malononitrile to form a C=C bond.
- A reagent in the metal-free synthesis of biaryls from aryl sulfoxides and sulfonanilides via sigmatropic rearrangement.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable