G7048
Proguanil hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Clé InChI
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.