C6143
Chlorhexidine diacetate salt hydrate
bis(biguanide) antimicrobial
Synonyme(s) :
1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido)hexane; 1,1′-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
CMC
0.01% (25°C)(w/v)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(NC(NC(NCCCCCCNC(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N)=N)=N)=N)C=C1.OC(C)=O.OC(C)=O
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
Clé InChI
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Liver,Teeth
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable