G6503
4-Guanidinobutyric acid
≥98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
γ-Guanidinobutyric acid
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Guanidinobutyric acid, ≥98%
Pureté
≥98%
Forme
powder or chunks
Technique(s)
drug transporter assay: suitable
Couleur
white
Pf
280-282 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=N)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
Clé InChI
TUHVEAJXIMEOSA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable