G6878
3-Guanidinopropionic acid
≥97.5% (TLC)
Synonyme(s) :
β-Guanidinopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
3-Guanidinopropionic acid,
Pureté
≥97.5% (TLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=N)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Clé InChI
KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable