G6600
Glycine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Pureté
99%
Forme
powder, crystals or chunks
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
Clé InChI
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable