Principaux documents
G6048
Sigma-Aldrich
Galactokinase human
recombinant, expressed in E. coli
200 μG
584,00 €
584,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
584,00 €
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
584,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥1400 unit/μg protein
Poids mol.
42 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Galactokinase catalyzes the phosphorylation of αD-galactose to produce galactose-1-phosphate as part of the Leloir pathway[1].
Propriétés physiques
N-terminal GST-tagged 42 kDa full length protein
Définition de l'unité
One unit will convert 1.0 picomole of galactose to galactose-1-phosphate per minute at pH 7.4 at 30 °C.
Forme physique
Supplied as a solution in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 20% glycerol, 3 mM DTT and 10-250 mM imidazole.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Dariusz Abramczyk et al.
Eukaryotic cell, 11(3), 334-342 (2012-01-03)
The regulation of the Saccharomyces cerevisiae GAL genes in response to galactose as a source of carbon has served as a paradigm for eukaryotic transcriptional control over the last 50 years. Three proteins--a transcriptional activator (Gal4p), an inhibitor (Gal80p), and
Shivani Malik et al.
Nucleic acids research, 40(8), 3348-3363 (2011-12-27)
Recently, we have demonstrated a predominant association of Rad26p with the coding sequences but not promoters of several GAL genes following transcriptional induction. Here, we show that the occupancy of histone H2A-H2B dimer at the coding sequences of these genes
Sarah Piccirillo et al.
BMC biotechnology, 11, 120-120 (2011-12-07)
Precise targeted mutations are defined as targeted mutations that do not require the retention of other genetic changes, such as marker genes, near the mutation site. In the yeast, S. cerevisiae, there are several methods for introducing precise targeted mutations
Bridget L Baumgartner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(52), 21087-21092 (2011-12-14)
Cells have evolved complex regulatory networks that reorganize gene expression patterns in response to changing environmental conditions. These changes often involve redundant mechanisms that affect various levels of gene expression. Here, we examine the consequences of enhanced mRNA degradation in
Gan Dai et al.
Journal of virological methods, 182(1-2), 18-26 (2012-03-13)
Bacterial artificial chromosome (BAC) recombineering using galK selection allows DNA cloned in Escherichia coli to be modified without introducing an unwanted selectable marker at the modification site. Genomes of some herpesviruses have a pair of inverted repeat sequences that makes