Key Documents
G4027
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glyceric acid hemicalcium salt monohydrate
lyophilized powder
Synonyme(s) :
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, D-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5O4 · 0.5Ca · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.12
Numéro Beilstein :
6119062
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
lyophilized powder
Pf
~141 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable