311203
NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC₅₀ = 2-3 µM) and in vivo.
Synonyme(s) :
ADMA, 2HCl, NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
205,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
amorphous solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CCCN=C(N(C)C)N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Clé InChI
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NOS in vitro
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Faraci, F.M., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, H1522.
Gardiner, S.M., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 110, 1457.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Vallance, P., et al. 1992. Lancet339, 572.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable