N5386
Nucléase, micrococcale from Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Synonyme(s) :
Endonucléase micrococcale, Endonucléase, micrococcale, MNase
181,00 €
About This Item
181,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
100-300 units/mg protein
Composition
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium acetate)
Technique(s)
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable