G2785
Glycitein
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone, Glycetein
217,00 €
About This Item
217,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Clé InChI
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.