43534
Glycitein
analytical standard
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone, Glycetein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Clé InChI
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?