Principaux documents
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
1 ML
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
345,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.24
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD454K
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1