F1757
Fumarase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥300 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
L-Malate hydrolyase, Fumarate hydratase
568,00 €
About This Item
568,00 €
Produits recommandés
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥300 units/mg protein (biuret)
Activité étrangère
malic dehydrogenase ≤0.1%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- as a positive control in isocitrate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase assay[4]
- for immobilized enzyme based stability assay[5]
- in fumarate hydratase assays in human lung carcinoma cells (A549)[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocoles
Enzymatic Assay of Fumarase