Principaux documents
MAK052
Sigma-Aldrich
Dosage de l′activité ALAT
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Kit de dosage de l’activité alanine aminotransférase, Kit de dosage de l’activité transaminase glutamique-pyruvique sérique, Kit de dosage de l’activité ALAT, Kit de dosage de l’activité ALT
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPT(2875)
mouse ... GPT(76282)
rat ... GPT(81670)
Description générale
L'alanine aminotransférase (ALAT), également appelée transaminase glutamopyruvique (TGP), est une enzyme dépendante du phosphate de pyridoxal qui catalyse le transfert réversible d'un groupement aminé d'une alanine vers un α-cétoglutarate, formant du pyruvate et du glutamate. L'ALAT est surtout présente dans le foie et le sérum, mais on la retrouve également dans d'autres tissus. Les lésions hépatocellulaires entraînent souvent une augmentation du taux d'ALAT sérique, si bien que ce taux peut servir d'indicateur de lésions hépatiques.
Application
Le kit de dosage de l'activité ALAT permet de déterminer l'activité alanine aminotransférase (ALAT) dans des échantillons de sérum.[1][2][3]
Caractéristiques et avantages
Produit compatible avec un système de manipulation à haut débit.
Adéquation
Utilisable pour la mesure de l'activité alanine aminotransférase (ALT) dans des échantillons biologiques (tissus, cellules, sérum)
Principe
Le kit de dosage de l'activité ALAT offre un moyen simple et direct de mesurer l'activité ALAT dans différents échantillons biologiques.
L'activité ALAT est déterminée au moyen d'un dosage enzymatique couplé qui permet d'obtenir un produit mesurable par colorimétrie (570 nm)/fluorimétrie (λex = 535/λem = 587 nm) dont la quantité est proportionnelle à celle du pyruvate produit. Une unité d'ALAT équivaut à la quantité d'enzyme produisant 1,0 μmol de pyruvate par minute à 37 °C.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Investigation of Therapeutic Effects of $\alpha$-Mangostin on Thioacetamide-Induced Cirrhosis in Rats
Nilbunga S.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 98(9), S91-S97 (2015)
L Bočkor et al.
Gene therapy, 24(10), 649-660 (2017-08-15)
Adeno-associated virus (AAV) -mediated gene therapy is a promising strategy to treat liver-based monogenic diseases. However, two major obstacles limit its success: first, vector dilution in actively dividing cells, such as hepatocytes in neonates/children, due to the non-integrating nature of
Resolvin D1 and E1 alleviate the progress of hepatitis toward liver cancer in long-term concanavalin A-induced mice through inhibition of NF-KB activity.
Kuang H, et al.
Oncology Reports, 35(1), 307-317 (2016)
Dhadhang Wahyu Kurniawan et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 328, 640-652 (2020-09-27)
Liver diseases are the growing health problem with no clinically approved therapy available. Activated hepatic stellate cells (HSCs) are the key driver cells responsible for extracellular matrix deposition, the hallmark of liver fibrosis. Fibroblast growth factor 2 (FGF2) has shown
Francesca Eroli et al.
Aging, 12(11), 10147-10161 (2020-05-24)
A major challenge in the health care system is the lack of knowledge about the possible harmful effects of multiple drug treatments in old age. The present study aims to characterize a mouse model of polypharmacy, in order to investigate
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Hi, Does this ALT kit depend on LDH for the ultimate readout? Our goal is to measure liver dysfunction in serum of mice. Would differences in serum LDH influence the results? Thanks Ricky
    1 answer
    1. This kit does not use lactate dehydrogenase (LDH) itself, but the measured results are proportional to the concentration of pyruvate generated. Because LDH (in the presence of NADH) can influence the concentration of pyruvate present, the presence of LDH in a sample may influence the assay results.
      LDH was not assessed in the development of this kit, but the kit has been used to test serum samples directly. It is recommended to perform several sample dilutions to determine the optimal sample concentration and ensure measured values fall within the linear range of the standard curve. Liver cell and liver-derived cell line lysates are more commonly measured, as serum levels of ALT are normally low. Regardless, considering the effect of LDH on pyruvate in the presence of NADH, a variable concentration of LDH and/or NADH may impact the ALT assay results.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can I know the specific activity of this ALT mix sample? In unit of U/mg
    1 answer
    1. The ALT Enzyme Mix included in this kit is a lyophilized mixture of enzymes. The components include Pyruvate Oxidase, Cocarboxylase, and Sucrose. The concentration and activity of each enzyme are considered proprietary. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/731/802/mak052bul.pdf
      Helpful?
  5. Is the ALT activity assay kit MAK052 compatible with EDTA plasma? Does EDTA interfere with the activity of the assay?
    1 answer
    1. EDTA has the potential to deactivate the enzyme. ​Therefore, it is recommended not to use samples containing EDTA for performing the AST and ALT assay kits, including the MAK055 kit.
      Helpful?
  6. How does the presence of pyruvate in the Krebs buffer affect the final reaction of the kit, and why is its removal recommended? Additionally, what is the significance of the absence of enzymes in the kit for converting glucose and lactate to pyruvate in relation to the buffer?
    1 answer
    1. The kit's final reaction is dependent on the oxidation of pyruvate, so its presence in the buffer may interfere with the assay. If possible, it is recommended to remove pyruvate from the Krebs buffer. However, the kit does not contain enzymes that can convert glucose to pyruvate or lactate to pyruvate, so the presence of these should not pose an issue in the buffer.
      Helpful?
  7. Can I use the kit for both mouse and human serum?
    1 answer
    1. This kit is suitable for mouse and human serum. As mentioned on the Product Detail Page, this item is suitable for measuring alanine aminotransferase (ALT) activity in biological samples including tissue, cells, and serum.
      Helpful?
  8. Can it be used for measuring on supernatant from liver cells
    1 answer
    1. The kit is optimized for use in determination of alanine aminotransferase in biological samples (e.g. plasma, serum, cell lysate, tissue samples.) This kit has not been tested for use with cell culture supernatant. The presence of phenol red may interfere with results. In addition, the cultured cell line may not secrete sufficient ALT to be detected. It would be up to the end user to determine suitability.