G1895
Gly-Pro-Arg-Pro
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
GPRP, Glycyl-Prolyl-Arginyl-Proline amide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
Clé InChI
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable