D2158
Histodenz™
nonionic density gradient medium
Synonyme(s) :
5-(N-2,3-Dihydroxypropylacétamido)-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
495,00 €
About This Item
495,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Clé InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Il est très peu toxique, a une faible osmolalité, une grande densité et une viscosité réduite (par rapport au saccharose).
- Il est soluble dans l'eau, non ionique et quasiment inerte sur le plan chimique.[6]
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.