Merck
Passer à
F4883
Fibrinogène from human plasma
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
Synonyme(s) :
Facteur I
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
514,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 170,00 €
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 910,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
514,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human plasma
Quality Segment
description
essentially plasmin(ogen) free
form
powder
quality
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
35-65% protein (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Le fibrinogène a été le premier facteur de coagulation sanguine identifié, et est le précurseur de la fibrine. Cette protéine est composée de deux chaînes, chacune composée de trois chaînes : α, β et γ. Ces trois sous-unités sont encodées par trois gènes situés dans le locus chromosomique 4q23-q32, répartis sur un segment de 51 kb.[1]
Application
Du fibrinogène issu de plasma humain a été utilisé pour :
  • l'essai d'adsorption du fibrinogène réalisé sur des nanotubes de carbone à simple paroi (swCNT)
  • la caractérisation de la structure du fibrinogène en présence de nanotubes de carbone à l'aide de spectroscopie par dichroïsme circulaire et de balayage de température[2]
  • la préparation de suspensions d'érythrocytes obtenus à partir du sang veineux de la veine antécubitale pour évaluer leur potentiel d'agrégation[3]
  • l'essai de fibrinolyse réalisé sur des fibroblastes embryonnaires de souris (MEF)[4]
  • la préparation de fibrinogène marqué à l'or (Fgn/Au)[5]
  • la quantification de l'angiogenèse in vitro par les cellules endothéliales microvasculaires humaines[6] et
  • l'évaluation de l'apoptose induite par la fibrine et la régulation de la différenciation dans les trophoblastes obtenus à partir de placentas humains à terme.[7]
Biochem/physiol Actions
Le fibrinogène est une protéine de phase aiguë qui participe à la cascade de protéines de la coagulation. Le résultat final de la cascade est la production de thrombine, qui convertit le fibrinogène en fibrine. La thrombine protéolyse rapidement le fibrinogène, en libérant le fibrinopeptide A. La perte de ce petit peptide ne suffit pas à rendre la molécule de fibrine insoluble, mais elle a tendance à former des complexes avec les molécules adjacentes de fibrine et de fibrinogène. La thrombine clive alors un deuxième peptide de la fibrine, le fibrinopeptide B, et les monomères de fibrine ainsi formés polymérisent spontanément pour former un gel insoluble. La fibrine polymérisée est maintenue ensemble par des forces électrostatiques et non covalentes, et stabilisée par le facteur XIIIa, une enzyme de transamidation produite par l′action de la thrombine sur le facteur XIII. La fibrine insoluble forme des agrégats (caillots) et les plaquettes agglomérées bloquent alors les vaisseaux sanguins endommagés pour éviter un saignement prolongé. La quantité de fibrinogène dans le plasma peut servir d′indicateur non spécifique de la présence d′un processus inflammatoire dans l′organisme. Le fibrinogène provenant de n′importe quel mammifère est clivé par la thrombine de n′importe quel mammifère.
Le fibrinogène est une protéine inflammatoire de phase aiguë qui joue un rôle essentiel dans la cascade de coagulation. Le taux plasmatique de fibrinogène dans la population chinoise est associé aux maladies coronariennes, et pourrait servir de marqueur et de facteur de risque pour ces maladies.[1] L'allèle A -455 de la chaîne β du fibrinogène (FGB) est lié à une survie médiocre chez les femmes blanches présentant un accident vasculaire cérébral (AVC) dans une cohorte finlandaise.[8] Le pronostic de l'AVC ischémique précédé par une hyperfibrinogénémie est peu favorable, indépendamment de la concentration en fibrinogène à la référence.[9]
Protéine de phase aiguë participant à la cascade de protéines de la coagulation.
Features and Benefits
Le matériau d'origine a été testé négatif pour le VIH et l'Ag HBs.
Physical form
Poudre lyophilisée contenant du citrate de sodium et du chlorure de sodium.
Analysis Note
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F3879F5386F6755
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
-
concentration
60-80% (biuret)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
solubility
0.9% NaCl: soluble
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibrinogène from human plasma
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. storage and thawing Is it possible to store at -20 freezer and repeated freezing and thawing
    1 answer
    1. This product has not been tested for freeze-thaw stability. However, in powder form, repeatedly removing this product from a freezer for the purpose of preparing fresh solutions, is not expected to be detrimental to the protein. Prepared solutions may be stored up to 1 week at 2 - 8 °C. It is not recommended to freeze stock solutions, as the freeze-thaw process may lead to protein degradation.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/299/301/f4883pis.pdf
      Helpful?
  2. F4883-500MG contains Sodium Citrate and Sodium Chlorure. Is it possible to have their concentration ? What is the volume of sodium chloride we have to put in the bottle please?
    1 answer
    1. This material is lyophilized from a solution of 75 mM NaCl (4.39 mg/mL), 10 mM Na Citrate (2.94 mg/mL). It can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride to 2 mg/ml, by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37°C water bath for 4-6 hours, with gentle agitation.
      Helpful?
  3. Hello. For your F4883-500MG Fibrinogen product, is there 500mg of pure fibrinogen in the vial? Or is there 500 mg of reagent - of which a fraction is clottable Fibrinogen? Do you have preparation instructions for this reagent?
    1 answer
    1. F4883-500MG contains 500 mg of solid. Fibrinogen can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride (2 mg/ml) by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37 °C water bath for 4-6 hours with gentle agitation.